Få mere at vide
L-(+)-vinsyre, TRC
Artikelnummer. 30133103
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133103 250 g
17933735 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT007630250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, L-(+)- (8CI), (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (+)-(2R,3R)-Tartaric acid, (+)-(R,R)-Tartaric acid, (+)-L-Tartaric acid, (+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2R,3R)-Tartaric acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (R,R)-Tartaric acid, 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, 2,3-Dihydroxysuccinic acid, Dextrotartaric acid, Dihydroxysuccinic acid, E 334, L-(+)-Tartaric acid, L-Tartaric acid, NSC 62778, Natural tartaric acid, Tartaric acid, Threaric acid, d-Tartaric acid, d-α,β-Dihydroxysuccinic acid
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre
SMIL O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Tartaric Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Formel vægt 150.0164
Procent renhed >95%
Mængde 250 g