Få mere at vide
L(+)-Tartaric Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Tartaric Acid |
| CAS | 87-69-4 |
| Smeltepunkt | 168°C to 170°C |
| Tæthed | 1.76 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 5 kg |
| Molekylær formel | HOOCCH(OH)CH(OH)COOH |
| MDL nummer | MFCD00064207 |
| Synonym | L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, L(+)-Tartaric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.09 |