Få mere at vide
L(+)-vinsyre, specificeret i henhold til kravene i Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15730869 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15730869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388280010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Tartaric acid
CAS 87-69-4
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Mængde 1 kg
Flammepunkt 210 °C
Tab ved tørring 0,2% max. (1 g, 105 °C)
Molekylær formel C4H6O6
Lineær formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
MDL nummer MFCD00064207
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1390 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, propanol og glycerol, 4g/L ether, uopløselig i kloroform
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formel vægt 150.09
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid