Få mere at vide
L-(+)-vinsyre, granulært, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528254 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528254 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15528254 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 410401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
MDL nummer MFCD00064207
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formel vægt 150.09
Grad FCC/NF
Mængde 500 g
Emballage Poly flaske
Fysisk form Kornet
Specifik vægtfylde 1L = 1.76kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid