Få mere at vide
L(+)-Vinsyre, dinatriumsalt, dihydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10541804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10541804 100 g 100g
10269900 500 g 500g
10083863 2.5 kg 2.5kg
13468578 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424441000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-24-7
Molekylær formel C4H8Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 230.08
MDL nummer MFCD00150035
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 til 9,0 (5% soln ved 25 °C)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 15,61 % til 15,71 % (150 °C)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Nåle eller pulver
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (CHOHCOONa)2·2H2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselighed i organiske opløsningsmidler
IUPAC navn dinatrium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat-dihydrat
Formel vægt 230.08
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens