Få mere at vide
L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10083863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10083863
Brand: Thermo Scientific Acros 424440025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-24-7
Molekylær formel C4H8Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 230.08
MDL nummer MFCD00150035
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (CHOHCOONa)2·2H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: insolubel in organic solvents
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre;natrium;dihydrat
Formel vægt 230.08
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Mængde 2.5 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 15.61% to 15.71% (150°C)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Nåle eller pulver