Få mere at vide
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt hemihydrate, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Merck Index | 15, 7796 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 226g/L (20°C). |
| Formel vægt | 226.27 |
| Procent renhed | 97% |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastic bottle |