Få mere at vide
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt hemihydrate, 97%
Artikelnummer. 11925061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925061 100 g 100g
11935061 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427991000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-19-2
Molekylær formel C8H14K4O13
Molekylvægt (g/mol) 474.58
MDL nummer MFCD00013065
InChI nøgle DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
PubChem CID 6100505
IUPAC navn bis(2,3-dihydroxybutanedioic acid) hydrate tetrapotassium
SMIL O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Analyseprocentområde 97%
Merck Index 15, 7796
Opløselighedsinformation Solubility in water: 226g/L (20°C).
Formel vægt 226.27
Procent renhed 97%
Mængde 100 g
Emballage Plastic bottle