Få mere at vide
L(+)-Tartarsyre diammoniumsalt, 99%
Artikelnummer. 10599063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10599063 1 kg Glasflaske 1kg
10062710 5 g Glasflaske 5g
10512041 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211810010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3164-29-2
Molekylær formel C4H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 184.15
MDL nummer MFCD00013073
InChI nøgle NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMIL N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Navn note 0.99
Farve Hvid
Tæthed 1.6000g/mL
pH 6,0 til 7,0 (5% soln.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH(OH)CO2NH4]2
Mængde 1 kg
Merck Index 09, 591
Specifik rotationstilstand +32,40 (20,00 °C c=1,84,H2O)
Specifik rotation +31,4° til +33,4° (20 °C, 589nm) (c=1,84, H2O)
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyrediamin
Formel vægt 184.15
Procent renhed ≥98.5%
Uopløseligt stof 0,005% maks.
Fysisk form Krystaller