Få mere at vide
L-(+)-Vinsyre, ACS
Artikelnummer. 11397868
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397868 500 g 500g
11377868 100 g 100g
11387868 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036405.36
 Begrænset vare
På lager
Nyttig som opløsningsmiddel | CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
L-(+)-vinsyre anvendes i vid udstrækning i farmaceutiske industrier. Det bruges i læskedrikke, konfekture, fødevarer, gelatine desserter og buffermidler. Det danner en forbindelse, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder katalysator og fungerer som et chelatmiddel i metalindustrien. På grund af sin effektive chelaterende egenskab over for metalioner, bruges den i landbruget og metalindustrien til henholdsvis kompleksdannelse af mikronæringsstoffer og til rengøring af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Tartaric acid
pH 2.1
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Tæthed 1.760 g/mL
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Fysisk form Kornet
Beilstein 1725147
Merck Index 14,9070
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og acetone.
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre
Formel vægt 150.09
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid