Learn More
L-(+)-Vinsyre, ACS
Description
L-(+)-vinsyre anvendes i vid udstrækning i farmaceutiske industrier. Det bruges i læskedrikke, konfekture, fødevarer, gelatine desserter og buffermidler. Det danner en forbindelse, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder katalysator og fungerer som et chelatmiddel i metalindustrien. På grund af sin effektive chelaterende egenskab over for metalioner, bruges den i landbruget og metalindustrien til henholdsvis kompleksdannelse af mikronæringsstoffer og til rengøring af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Tartaric Acid |
| Smeltepunkt | 168 °C til 170 °C |
| Tæthed | 1.76 |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Kornet |
| Beilstein | 1725147 |
| Merck Index | 14,9070 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og acetone. |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxybutandisyre |
| Formel vægt | 150.09 |
| Show More |
Safety and Handling
- L-(+)-Tartaric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid