Få mere at vide
L(+)-Tartaric acid, 99+%
Artikelnummer. 10655762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10655762 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10081590 500 g Plastflaske 500g
11905061 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137850025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Tartaric acid
Smeltepunkt 168.0°C to 172.0°C
Farve Hvid eller farveløs
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1390g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propanol and, glycerol, 4g/L ether, insoluble in chloroform
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre
Formel vægt 150.09
Procent renhed ≥99%
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 210°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% (1g, 105°C) max.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver