Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Tartaric acid |
| Smeltepunkt | 168,0 °C til 172,0 °C |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 210 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 0,5% (1g, 105 °C) maksimalt. |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- L(+)-Tartaric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.