Få mere at vide
L-(+)-vinsyre, 99%
Artikelnummer. 11410274
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410274 100 g 100g
11420274 500 g -
11430274 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13668.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
L-(+)-vinsyre anvendes i vid udstrækning i farmaceutiske industrier. Det bruges i læskedrikke, konfekture, fødevarer, gelatine desserter og som buffer. Det danner en forbindelse, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder katalysator og fungerer som et chelatmiddel i metalindustrien. På grund af sin effektive chelaterende egenskab over for metalioner, bruges den i landbruget og metalindustrien til henholdsvis kompleksdannelse af mikronæringsstoffer og til rengøring af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(+)-vinsyre anvendes i vid udstrækning i farmaceutiske industrier. Det bruges i læskedrikke, konfekture, fødevarer, gelatine desserter og som buffer. Det danner en forbindelse, TiCl 2 (Oi-Pr) 2 med Diels-Alder katalysator og fungerer som et chelatmiddel i metalindustrien. På grund af sin effektive chelaterende egenskab over for metalioner, bruges den i landbruget og metalindustrien til henholdsvis kompleksdannelse af mikronæringsstoffer og til rengøring af metaloverflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, #NAME?, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Tartaric acid
pH 2.1
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Tæthed 1.76
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Optisk rotation +12,4° (c=20 i vand)
Beilstein 1725147
Merck Index 149070
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og acetone.
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid