Få mere at vide
L-Sorbose, TRC
Artikelnummer. 17969264
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17969264 250 g
17947724 50 g
17937724 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17969264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS676875250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-79-6
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
IUPAC navn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMIL OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Sorbose
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 180.0634