Få mere at vide
L-(-)-Sorbose, Mikromol™
Beskrivelse
L-(-)-Sorbose
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Sorbose |
| CAS | 87-79-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | L(-)-Sorbose |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H12 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| Vis mere |