Få mere at vide
Microspec™ L-formede spredere
Artikelnummer. 15752125
Skift visning
Mængde:
500
7500
Produkttype:
Inokulationsprodukt
Spreder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 7500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15752125 500 Spreder Pakke med 500
15732125 7500 Spreder Pakke med 7500
15742125 500 Inokulationsprodukt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15752125 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. E4
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Har glatte kanter, som undgår rivning og gravning i agar
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Ideel til bakterietal
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Emballage Microseal Pung
Mængde 500
Størrelse (metrisk) 180 mm
Materiale Kraftig polystyren
Produkttype Spreder
Sterilitet Aseptisk fremstillet