Få mere at vide
Microspec™ L-formede spredere
Artikelnummer. 15742125
Skift visning
Mængde:
500
7500
Produkttype:
Inokulationsprodukt
Spreder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 7500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15742125 500 Inokulationsprodukt -
15732125 7500 Spreder Pakke med 7500
15752125 500 Spreder Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15742125 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. E10
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Har glatte kanter, som undgår rivning og gravning i agar
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Ideel til bakterietal
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Emballage Microseal Pung
Mængde 500
Materiale Kraftig polystyren
Produkttype Inokulationsprodukt
Sterilitet Aseptisk fremstillet