Få mere at vide
Microspec™ L-formede spredere
Artikelnummer. 15732125
Mængde:
500
7500
Produkttype:
Inokulationsprodukt
Spreder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 7500
Artikelnummer. 15732125
Brand: Microspec™ E1
Har glatte kanter, som undgår rivning og gravning i agar
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Ideal for bacterial counts
Tekniske data
Engangs Single-use
Farve Blue
Længde (engelsk) 5.5 in.
Længde (metrisk) 140 mm
Emballage Microseal Pouch, Ecopack
Mængde 7500
Materiale High-impact Polystyrene
Produkttype Spreder
Sterilitet Aseptically Manufactured