Få mere at vide
Wheaton™ L-formet spreder
Beskrivelse
- Opfylder kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
- L-formet
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 10μ L |
| Længde (metrisk) | 172 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 6000 |
| Emballagetype | Pakket i skrællet pose |
| Kalibreret | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |