Få mere at vide
Microspec™ L-formet spreder
Artikelnummer. 17875588
Skift visning
Mængde:
250
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17875588 500
17845788 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17875588 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. E6G
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Sterile L-formede podespredere
  • L-formede spredere
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Pung
  • Steril EtO
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Microseal pose med 5
Mængde 500
Størrelse (engelsk) 1,5 x 16,1 tommer.
Størrelse (metrisk) 39 x 410 mm
Materiale Plast
Produkttype Inokuleringsspreder