Få mere at vide
Microspec™ L-formet spreder
Artikelnummer. 17845788
Skift visning
Mængde:
250
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17845788 250
17875588 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845788 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. E7G
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Sterile L-formede podespredere
  • L-formede spredere
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Pung
  • Steril EtO
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Individuelt indpakket i Microseal pose
Mængde 250
Størrelse (engelsk) 1,5 x 16,1 tommer.
Størrelse (metrisk) 39 x 410 mm
Materiale Plast
Produkttype Inokuleringsspreder