Beskrivelse
- Sporbarhed fra parti til parti
- 10 indpakket, steril
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Oversigt | L-Shape cellespreder |
| Farve | Grøn |
| Længde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14.6 cm |
| Emballage | Tasker (50 x 10) |
| Mængde | 500 pakker |
| Form | L-form |
| Størrelse (engelsk) | 5,7 x 1,5 x 0,2 tommer. |
| Størrelse (metrisk) | 14.6 x 3.8 x 0.4 cm |
| Vis mere |