Få mere at vide
Kartell L-Shape Bakteriologisk Loops
Artikelnummer. 18037741
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
146 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag
18037741 146 mm
1 options
Artikelnummer. 18037741 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0264700
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Engangs L-formede sterile polystyrenspredere til bakteriologi med speciel 100° lystfiskeri for lettere brug.
  • Specielt praktisk til at sprede væsker på tværs af agarkulturplader
  • Fås enkelt indpakket
  • Beregnet til at blive brugt til at overføre og sprede inokulum fra en klinisk prøve og/eller kulturisolat til et dyrkningsmedium (egagar eller bouillon) til efterfølgende in vitro diagnostisk behandling og/eller testning
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 1,28 tommer.
Længde (metrisk) klinge 32.5 mm
Bredde (engelsk) Blade 0,197 tommer.
Bredde (metrisk) klinge 5 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,75 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 146 mm
Farve Hvid
Produkttype Cellespreder
Sterilitet Steril
Materiale Polystyren