Få mere at vide
L-Serine, TRC
Artikelnummer. 17958994
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958994 5 g
17958304 25 g
17957924 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17958994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2709955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Synonym Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-α-Amino-β-hydroxypropionic acid, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, β-Hydroxy-L-alanine
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL N[C@@H](CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 105.0426
Procent renhed >95%