Få mere at vide
L-Serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 105.0426 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |