Få mere at vide
L-Serine N-Carboxyanhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine N-Carboxyanhydride |
| CAS | 33043-54-8 |
| Molekylær formel | C4H5NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4S)-4-(Hydroxymethyl)-2,5-oxazolidinedione, (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,5- oxazolidinedione, L-4-(Hydroxymethyl)-2,5-oxazolidinedione, Ser-NCA |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO4/c6-1-2-3(7)9-4(8)5-2/h2,6H,1H2,(H,5,8)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | C([C@H]1C(=O)OC(=O)N1)O |
| IUPAC navn | (4S)-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.09 |
| Formel vægt | 131.0219 |