Beskrivelse
L-serin anvendes i studiet af indflydelsen af pulserende behandlinger af serin på polyglukosesyntese af Fusobacterium nucleatum-kulturer. Supplementering af minimalt medie med serin har vist sig at genoprette væksten i Escherichia coli, som mangler PII- og GlnK-generne.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 56-45-1 |
| Smeltepunkt | 222 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Molekylær formel | C3H7NO3 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml); uopløseligt i alkohol og æter. |
| InChI nøgle | MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N |
| Optisk rotation | 10 –20° (c=10, 2 N HCl) |
| SMIL | C(C(C(=O)O)N)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre |
| Vis mere |