Få mere at vide
l-Serine, Millipore™
Artikelnummer. 10453601
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10453601 1 kg 1kg
10123460 10 g 10g
10119000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10453601 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1077691000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 215°C to 225°C (decomposes)
MDL nummer MFCD00064224
Synonym L-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser, L-Serine
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Mængde 1 kg