Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin methylester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10091430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091430 5 g Glasflaske 5g
10513111 25 g Glasflaske 25g
10540584 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091430 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5680-80-8
Molekylær formel C4H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 155.578
MDL nummer MFCD00063680
InChI nøgle NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 160.0°C to 165.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 506
Specifik rotation + 4.50
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Vand 1% Max. (K.F.)
Specifik rotationstilstand + 4.50 (20.00°C c=2,methanol)
Mængde 5 g
Formel vægt 155.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller