Få mere at vide
L-Serin Methyl Ester Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5680-80-8 |
| Molekylær formel | C4H10ClNO3 |
| Synonym | (S)-Serine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-serinate hydrochloride, L-Serine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.58 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 155.0349 |
| Vis mere |