Få mere at vide
L-Serin methylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11499483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499483 25 g 25g
11489483 5 g 5g
11409493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12355.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155,578 g/mol
L-Serine methylester hydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som råmateriale i peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Serine methylester hydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som råmateriale i peptidsyntese.
Opløselighed Opløseligt
i vand (50 mg/ml) og methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5680-80-8
Molekylær formel C4H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 155.578
MDL nummer MFCD00063680
InChI nøgle NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 155 °C (dekomponering)
Beilstein 3559591
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 mg/ml) og methanol
Mængde 25 g
Formel vægt 155.58
Optisk rotation +5° (c=2 tommer methanol)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 98%