Få mere at vide
L-Serine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482539
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16482539 1 g
1 options
Artikelnummer. 16482539 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0650
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
CAS 56-45-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H7NO3
Synonym (-)-Serine (S)-Serine
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CO)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Mængde 1 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death