Få mere at vide
L-Serin ethylester hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11482227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482227 25 g 25g
11472227 5 g 5g
11492227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14174.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 26348-61-8 | C5H12ClNO3 | 169,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Serine ethylester hydrochlorid er meget
udbredt i farmaceutiske og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26348-61-8
Molekylær formel C5H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.61
MDL nummer MFCD00012594
InChI nøgle JZJQCLZQSHLSFB-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine ethyl ester hydrochloride, h-ser-oet.hcl, ethyl l-serinate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, serine ethyl ester hydrochloride, l-serine ethyl ester hcl, l-serine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl serinate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, h-ser-oet hcl
PubChem CID 2724185
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Beilstein 3562346
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
Mængde 25 g
Formel vægt 169.61
Optisk rotation −4,4° (c=4 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%