Få mere at vide
L-Serine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-d7 |
| CAS | 935275-35-7 |
| Molekylær formel | C3 D7 N O3 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | L-Serine-N,N,O,1,2,3,3-d7 (ACI), L-Serine-d7, L-Serine-D7, (2S)-2-(Amino-d2)-3-(hydroxy-d)propanoic-2,3,3-d3 acid-d |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5D/hD3 |
| SMIL | [2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])O[2H] |
| IUPAC navn | deuterio (2S)-2,3,3-trideuterio-3-deuteriooxy-2-(dideuterioamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.1357 |
| Formel vægt | 112.0865 |