Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Det er en forløber for glycin af serinhydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er en forløber for glycin af serin hydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine |
| Smeltepunkt | 222°C |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1721404 |
| Merck Index | 14,8460 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 105.09 |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Pulver |