Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15414609
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414609 100 g 100g
15404609 10 g 10g
15424609 500 g 500g
15434609 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15414609 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62187.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Det er en forløber for glycin af serinhydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en forløber for glycin af serin hydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064224
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 222 °C
Farve Hvid
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 100 g
Formel vægt 105.09
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver