Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15404609
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404609 10 g 10g
15414609 100 g 100g
15424609 500 g 500g
15434609 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15404609 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62187.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.84 DKK
    273.65 DKK / 10g
    Spare 55.19 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Det er en forløber for glycin af serinhydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en forløber for glycin af serin hydroxymethyltransferase. D-serin, syntetiseret af serin racemase fra L-serin, tjener som et neuronalt signalmolekyle ved at aktivere NMDA-receptorer i hjernen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064224
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 222 °C
Farve Hvid
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 10 g
Formel vægt 105.09
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.