missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30424882
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424882 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS27106310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 60022-62-0
Molekylær formel C10H13NO3 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (1:1) (ACI), L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (9CI), Serine benzyl ester hydrochloride (6CI), (S)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, L-Serine benzyl ester hydrochloride, Benzyl L-serinate hydrochloride, Benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 231.67
Formel vægt 231.0662
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.