Få mere at vide
L-Serine benzyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11412150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412150 1 g 1g
11422150 5 g 5g
11432150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28790.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60022-62-0 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60022-62-0
Molekylær formel C10H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00038955
InChI nøgle MGZWCDQAKCHOBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine benzyl ester hydrochloride, h-ser-obzl.hcl, ser bzl .hcl, h-ser.obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, phenylmethyl ester, hydrochloride, l-serinebenzylesterhydrochloride, h-ser-obzl. hcl, pubchem19043, h-ser-obn hydrochloride
PubChem CID 12930233
SMIL Cl.NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine benzyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽175°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn benzyl(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 231.68
Optisk rotation −12° (c=4 in Water)
Procent renhed 98%