Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 105.09 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Biokemisk |
| Fysisk form | Fritflydende pulver |