Få mere at vide
L-Serine, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11416252 5 g
11426252 25 g
11436252 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210287305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064224
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 g
Formel vægt 105.09
Fysisk form Fritflydende pulver