Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Artikelnummer. 11975411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11975411 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10205330 25 g Glasflaske 25g
10183370 100 g Glasflaske 100g
10617682 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11975411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132660025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 222,0 °C
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 5,0 til 6,5 (2,5% sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% (105 °C, 3 timer) maks.
Andre aminosyrer 0,5% (TLC) maks.
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation 15.2
Sulfat 200 ppm maks.
Transmission 95% (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cellmin.
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 250 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselig i alkohol, ether og benzen, opløselig i mineralsyrer, uopløselig i organiske opløsningsmidler, uopløselig i ethanol og diethylether
Sublimationspunkt 0150,0 °C
Tæthed 1.6000g/mL
Specifik rotationstilstand 15,20 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 105.09
Procent renhed 99%
Specifik vægtfylde 1.6
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller krystallinske nåle