Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Artikelnummer. 10183370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183370 100 g Glasflaske 100g
10205330 25 g Glasflaske 25g
10617682 500 g Glasflaske 500g
11975411 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10183370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132661000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 222.0°C
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Andre aminosyrer 0.5% (TLC) max.
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation 15.2
Sulfat 200ppm max.
Transmission 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Sublimationspunkt 0150.0°C
Tæthed 1.6000g/mL
Specifik rotationstilstand 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 99%
Specifik vægtfylde 1.6
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller krystallinske nåle