Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-serin, 99 %
Artikelnummer. 11489113
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489113 25 g 25g
11499113 100 g 100g
11409123 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489113 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11179.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.58 DKK
    355.65 DKK / 25g
    Spare 81.93 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
L-serin bruges som et kosttilskud til at forbedre sundheden under visse forhold med underernæring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser til cellekulturmedier. Det bruges som en forløber for flere aminosyrer, herunder glycin, cystein og andre metabolitter såsom sphingolipider og folat. Det bruges til biosyntese af puriner og pyrimidiner. Det spiller en afgørende rolle i enzymernes katalytiske funktion. Yderligere er L-serin og dets metaboliske produkter essentielle for celleproliferation og specifikke funktioner i centralnervesystemet. .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-serin bruges som et kosttilskud til at forbedre sundheden under visse forhold med underernæring eller fysisk stress, som en kosmetisk ingrediens, som ingredienser til cellekulturmedier. Det bruges som en forløber for flere aminosyrer, herunder glycin, cystein og andre metabolitter såsom sphingolipider og folat. Det bruges til biosyntese af puriner og pyrimidiner. Det spiller en afgørende rolle i enzymernes katalytiske funktion. Yderligere er L-serin og dets metaboliske produkter essentielle for celleproliferation og specifikke funktioner i centralnervesystemet. .
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-45-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064224
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serine
Smeltepunkt 214 °C til 224 °C (dekomponering)
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i ethanol, ether og benzen.
Mængde 25 g
Formel vægt 105.09
Optisk rotation +15° (c=9 i 1N HCl)
Procent renhed 99%