Få mere at vide
L-Serine-2,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-2,3,3-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2D |
| Formel vægt | 108.0614 |