missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Serine-2,3,3-d3-N-t-BOC, CDN
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-D3 |
| Molekylær formel | C8 D3 H12 N O5 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine-2,3,3-d3, (2 S)-3-Hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2,3,3-d3 acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-2,3,3-D3, L-Serine-2,3,3-d3-N-t-BOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10 H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i4D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2,3,3-trideuterio-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.2269 |
| Formel vægt | 208.1139 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion