missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Serine-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-2-13C |
| CAS | 89232-76-8 |
| Molekylær formel | C213CH7NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Serine-2-13C (9CI','ACI), L-[2-13C]Serine, (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2-13C acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1 |
| SMIL | N[13C@H](C(O)=O)CO |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-hydroxy(213C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.09 |
| Formel vægt | 106.0459 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?