missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Serine-2-13C, TRC

Artikelnummer. 30424198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424198 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2709935MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Serine-2-13C
CAS 89232-76-8
Molekylær formel C213CH7NO3
Mængde 5 mg
Synonym L-Serine-2-13C (9CI','ACI), L-[2-13C]Serine, (2S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2-13C acid
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1
SMIL N[13C@H](C(O)=O)CO
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxy(213C)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 106.09
Formel vægt 106.0459
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.