Få mere at vide
L-Serine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-15N |
| CAS | 59935-32-9 |
| Molekylær formel | C3 H7 15N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| SMIL | [15NH2][C@@H](CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(15N)azanyl-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.086 |
| Formel vægt | 106.04 |